Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903261-1G OR903261-5G
APOSOR903261-1GEA 1080 DKK
APOSOR903261-1G APOSOR903261-5G
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00461415
CAS-nummer: 2521-92-8