2-Sec-butylpyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902826-100MG OR902826-1G OR902826-250MG
APOSOR902826-100MGEA 1430 DKK
APOSOR902826-100MG APOSOR902826-1G APOSOR902826-250MG
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
2-Sec-butylpyrrolidine
Formel: C₈H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663436
CAS-nummer: 383127-24-0