6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902739-1G OR902739-5G
APOSOR902739-1GEA 1700 DKK
APOSOR902739-1G APOSOR902739-5G
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Formel: C₉H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04967056
CAS-nummer: 107726-24-9