(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902626-1G OR902626-5G
APOSOR902626-1GEA 1370 DKK
APOSOR902626-1G APOSOR902626-5G
(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
(3-Piperidinophenyl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772816
CAS-nummer: 852180-58-6