2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902508-1G OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA 6050 DKK
APOSOR902508-1G APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663469
CAS-nummer: 383127-44-4