1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902445-1G OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA 4860 DKK
APOSOR902445-1G APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Formel: C₇H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05222853
CAS-nummer: 2920-10-7