2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902320-10G OR902320-1G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 6670 DKK
APOSOR902320-10G APOSOR902320-1G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691983
CAS-nummer: 13920-91-7