Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902300-1G OR902300-5G
APOSOR902300-1GEA 409 DKK
APOSOR902300-1G APOSOR902300-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753192
CAS-nummer: 1246471-38-4