3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902121-10G OR902121-1G OR902121-5G
APOSOR902121-10GEA 2140 DKK
APOSOR902121-10G APOSOR902121-1G APOSOR902121-5G
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08687289
CAS-nummer: 5211-02-9