2-(Benzyloxy)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902071-1G OR902071-5G
APOSOR902071-1GEA 1640 DKK
APOSOR902071-1G APOSOR902071-5G
2-(Benzyloxy)pyridine 98%
2-(Benzyloxy)pyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molekylvægt: 185.222 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701434
CAS-nummer: 40864-08-2