3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902028-1G OR902028-5G
APOSOR902028-1GEA 1480 DKK
APOSOR902028-1G APOSOR902028-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18254096
CAS-nummer: 22353-53-3