(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901944-1G OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA 950 DKK
APOSOR901944-1G APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774099
CAS-nummer: 98197-88-7