2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901890-1G OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA 1090 DKK
APOSOR901890-1G APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Formel: C₁₀H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18914537
CAS-nummer: 57883-15-5