4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901887-1G OR901887-5G
APOSOR901887-1GEA 1640 DKK
APOSOR901887-1G APOSOR901887-5G
4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702090
CAS-nummer: 53698-56-9