2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901886-10G OR901886-1G OR901886-5G
APOSOR901886-10GEA 4860 DKK
APOSOR901886-10G APOSOR901886-1G APOSOR901886-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₇H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06358066
CAS-nummer: 24255-45-6