3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901878-1G OR901878-250MG
APOSOR901878-1GEA 2730 DKK
APOSOR901878-1G APOSOR901878-250MG
3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
Formel: C₁₂H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702089
CAS-nummer: 53698-52-5