5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901872-1G OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA 3860 DKK
APOSOR901872-1G APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255108
CAS-nummer: 956276-47-4