5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901872-1G
OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA
3860
DKK
APOSOR901872-1G
APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molekylvægt: 197.032 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18255108 CAS-nummer: 956276-47-4 |