2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901868-1G OR901868-5G
APOSOR901868-1GEA 1260 DKK
APOSOR901868-1G APOSOR901868-5G
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02929371
CAS-nummer: 39065-49-1