2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901849-1G OR901849-250MG
APOSOR901849-1GEA 1470 DKK
APOSOR901849-1G APOSOR901849-250MG
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08706174
CAS-nummer: 112575-11-8