6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901840-1G OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA 5640 DKK
APOSOR901840-1G APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234095
CAS-nummer: 14369-14-3