2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901836-1G OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA 414 DKK
APOSOR901836-1G APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977414
CAS-nummer: 20173-49-3