3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901782-1G OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA 1640 DKK
APOSOR901782-1G APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783194
CAS-nummer: 22109-55-3