3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 600 DKK
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374349
CAS-nummer: 214977-38-5