2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
OR901746-1G OR901746-5G
APOSOR901746-1GEA 1260 DKK
APOSOR901746-1G APOSOR901746-5G
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
2-Chloro-4-piperidinopyridine
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702602
CAS-nummer: 1209459-54-0