2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901678-1G OR901678-5G
APOSOR901678-1GEA 1260 DKK
APOSOR901678-1G APOSOR901678-5G
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
2-Methoxy-8-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660313
CAS-nummer: 885687-65-0