N-tert-Butylnicotinamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901670-1G OR901670-25G OR901670-5G
APOSOR901670-1GEA 933 DKK
APOSOR901670-1G APOSOR901670-25G APOSOR901670-5G
N-tert-Butylnicotinamide 96%
N-tert-Butylnicotinamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00707839
CAS-nummer: 15828-08-7