8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901653-100G OR901653-25G
APOSOR901653-100GEA 2460 DKK
APOSOR901653-100G APOSOR901653-25G
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
8-Chloroquinolin-2-ol
Formel: C₉H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427166
CAS-nummer: 23981-25-1