5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-Chloro-2-hydroxy-4-picoline
OR901598-1G OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA 709 DKK
APOSOR901598-1G APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Formel: C₆H₆ClNO
Molekylvægt: 143.571 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375093
CAS-nummer: 886364-92-7