2-Isopropoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Isopropyloxypyridine
OR901593-1G OR901593-5G
APOSOR901593-1GEA 382 DKK
APOSOR901593-1G APOSOR901593-5G
2-Isopropoxypyridine 98%
2-Isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11113404
CAS-nummer: 16096-13-2