2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901543-1G OR901543-5G
APOSOR901543-1GEA 1020 DKK
APOSOR901543-1G APOSOR901543-5G
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
2-(4-Aminophenyl)oxazole
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040381
CAS-nummer: 62882-11-5