(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 2270 DKK
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₄
Molekylvægt: 265.113 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD29035415
CAS-nummer: 2377607-43-5