(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR900945-1G OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA 4800 DKK
APOSOR900945-1G APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18732747
CAS-nummer: 631911-09-6