5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900845-1G OR900845-500MG
APOSOR900845-1GEA 5140 DKK
APOSOR900845-1G APOSOR900845-500MG
5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
5,5'-Dimethyldipyrromethane
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669617
CAS-nummer: 99840-54-7