2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Chloro-3-methylphenyl)methanol
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 2180 DKK
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12031743
CAS-nummer: 61563-27-7