tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 3-(methylamino)propanoate
OR900796-1G OR900796-5G
APOSOR900796-1GEA 1490 DKK
APOSOR900796-1G APOSOR900796-5G
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate
Formel: C₈H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275841
CAS-nummer: 143707-72-6