(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900762-1G OR900762-250MG
APOSOR900762-1GEA 4750 DKK
APOSOR900762-1G APOSOR900762-250MG
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14155858
CAS-nummer: 89981-57-7