N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900709-1G OR900709-5G
APOSOR900709-1GEA 1640 DKK
APOSOR900709-1G APOSOR900709-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02713088
CAS-nummer: 438026-68-7