[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 2620 DKK
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 198.693 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08667746
CAS-nummer: 927965-80-8