[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900656-1G
OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA
4860
DKK
APOSOR900656-1G
APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel:
C₁₀H₁₅ClN₂ Molekylvægt: 198.692 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09262078 CAS-nummer: 96798-20-8 |