[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900656-1G OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA 4860 DKK
APOSOR900656-1G APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09262078
CAS-nummer: 96798-20-8