N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900651-1G OR900651-250MG OR900651-5G
APOSOR900651-1GEA 2030 DKK
APOSOR900651-1G APOSOR900651-250MG APOSOR900651-5G
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11130687
CAS-nummer: 1019466-68-2