4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR900599-1G OR900599-5G
APOSOR900599-1GEA 305 DKK
APOSOR900599-1G APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683135
CAS-nummer: 217299-03-1