1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900580-1G OR900580-250MG
APOSOR900580-1GEA 3270 DKK
APOSOR900580-1G APOSOR900580-250MG
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043764
CAS-nummer: 5117-85-1