4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900574-1G OR900574-250MG
APOSOR900574-1GEA 2400 DKK
APOSOR900574-1G APOSOR900574-250MG
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine
Formel: C₁₂H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01735224
CAS-nummer: 51171-82-5