1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900558-1G OR900558-250MG
APOSOR900558-1GEA 6590 DKK
APOSOR900558-1G APOSOR900558-250MG
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine
Formel: C₈H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11128189
CAS-nummer: 1152866-89-1