2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900555-1G OR900555-250MG
APOSOR900555-1GEA 2730 DKK
APOSOR900555-1G APOSOR900555-250MG
2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
2-Amino-2-ethylbutanenitrile
Formel: C₆H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09730785
CAS-nummer: 22374-51-2