6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 840 DKK
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Formel: C₉H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656393
CAS-nummer: 50551-63-8