4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR900345-1G OR900345-25G OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA 1090 DKK
APOSOR900345-1G APOSOR900345-25G APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11136694
CAS-nummer: 1019619-83-0