Chromane 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Chroman
OR900234-1G OR900234-5G
APOSOR900234-1GEA 806 DKK
APOSOR900234-1G APOSOR900234-5G
Chromane 96%
Chromane
Formel: C₉H₁₀O
Molekylvægt: 134.175 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138123
CAS-nummer: 493-08-3